Läs mer
Thermo Scientific™ Centrifugerrotorpaket för allmänna ändamål
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
TX-1000 Blood Tube Package
TX-1000 Cell Culture Package
TX-1000 Microplate Package
TX-200 Blood Tube Package
TX-200 Cell Culture Package
TX-400 Blood Tube Package
TX-400 Cell Culture Package
TX-750 Blood Tube Package
TX-750 Cell Culture Package
Beskrivning
Centrifugerrotorpaket för allmänna ändamål med alla delar du behöver för att börja snurra direkt, inklusive ett rotorkors, hink, lock och adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Se individuella data för centrifug, rotor och tillbehör |
| Typ | TX-750 med skopor, ClickSeal Bioinneslutningslock, 5/7 och 9/10 ml blodrörsadaptrar |
| Kapacitet | Max i TX-1000: 6 mikroplattor, 4 x 1000 mL bioflaskor (med TX-1000 rotorer) |
| Nettovikt | Se individuella komponenter i förpackningen |
| För användning med (utrustning) | Inköp av Thermo Scientific General Purpose Centrifuge krävs för drift |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 |
| Inkluderar | TX-1000 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, microplate Adapters |
| Garanti | Se manual |
| Bioinneslutning | Ja |
| Modell | TX-1000 Microplate Package |