Läs mer
Thermo Scientific™ Centrifugerrotorpaket för allmänna ändamål
Produktkod. 16390778 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
TX-1000 Blodrörspaket
TX-1000 cellodlingspaket
TX-1000 mikroplattpaket
TX-200 Blodrörspaket
TX-200 cellodlingspaket
TX-400 Blodrörspaket
TX-400 cellodlingspaket
TX-750 Blodrörspaket
TX-750 cellodlingspaket
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
16390778 TX-400 Blodrörspaket
16350778 TX-1000 Blodrörspaket
16360778 TX-1000 mikroplattpaket
16370778 TX-1000 cellodlingspaket
16380778 TX-200 cellodlingspaket
16300788 TX-400 cellodlingspaket
16310788 TX-750 Blodrörspaket
16320788 TX-750 cellodlingspaket
16330788 TX-200 Blodrörspaket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16390778 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75016107
Allt du behöver för din utsvängningsrotor i ett paket
Centrifugerrotorpaket för allmänna ändamål med alla delar du behöver för att börja snurra direkt, inklusive ett rotorkors, hink, lock och adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Se individuella data för centrifug, rotor och tillbehör
Typ TX-400 med skopor, ClickSeal Bioinneslutningslock, 15 och 50 ml koniska röradaptrar
Kapacitet Max i TX-400: 76 x 5/7 mL blodrör, 56 x 9/10 mL blodrör, 4 x 1000 mL bioflaskor (med TX-1000 rotorer)
Nettovikt Se individuella komponenter i förpackningen
För användning med (utrustning) Inköp av Thermo Scientific General Purpose Centrifuge krävs för drift
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Inkluderar TX-400 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 5/7 and 9/10 mL Blood Tube Adapters
Garanti Se manual
Bioinneslutning Ja
Modell TX-400 Blodrörspaket