Läs mer
S Murray™ Behållarburkar för allmänna ändamål
Produktkod. 12841294
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12841294 250 mL Paket med 10
12851294 500 mL Paket med 5
12861294 1000 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12841294 Leverantör S Murray™ Leverantörsnummer P201/24+P500/14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa burkar för allmän förvaring. S Murray™ Burkar för allmänna ändamål har självförslutande polypropenlock.
  • Medium weight polyethylene jars
  • Extra wide neck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) General purpose
Inkluderar Cap
Material MDPE
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Förslutning ingår Yes
Form Round
Produkttyp Jar
Stängningsmaterial Polypropylene
Diameter (metrisk) 78 mm
Förslutningstyp Screw Cap