Läs mer
S Murray™ Behållarburkar för allmänna ändamål
Beskrivning
- Mediumviktiga polyetenburkar
- Extra vid hals
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Allmänt syfte |
| Inkluderar | Lock |
| Material | MDPE |
| Vikt (metrisk) | 0.5 kg |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Burk |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 117 mm |
| Visa mer |