Läs mer
S Murray™ Behållarburkar för allmänna ändamål
Produktkod. 12861294
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 12861294
Brand: S Murray™ P201/26+P515/39
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa burkar för allmän förvaring. S Murray™ Burkar för allmänna ändamål har självförslutande polypropenlock.
  • Medium weight polyethylene jars
  • Extra wide neck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) For storage and transportation of liquids
Inkluderar Screw cap and swivel handle medium rigidity
Material MDPE
Antal per förpackning 13
Bredd (metrisk) 170mm
Examen Yes
Förslutning ingår Yes
Mun Narrow
Form Octagonal
Höjd (metrisk) 332 mm
Produkttyp Storage Jar
Stängningsmaterial Polypropylene
Diameter (metrisk) 117 mm
Förslutningstyp Screw Cap