Läs mer
Fisherbrand™ 120 - Digital värmecirkulationsomrörare för allmänna ändamål med integrerad pump för externa applikationer
Produktkod. 17225566 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde:
-20 °C till +120 °C
Extern cirkulation:
Ja
Vikt (metrisk):
2,3 kg
Spänning:
230 V
Produktkod. Temperaturområde Extern cirkulation Vikt (metrisk) Spänning
17225566 -20 °C till +120 °C Ja 2,3 kg 230 V
1 options
Produktkod. 17225566
Denna digitala uppvärmda cirkulator för allmänna ändamål ger bra temperaturstabilitet och kontroll för krävande applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll. Fungerar över området från +5 °C till 120 °C eller ner till -°15 C med tillbehörskylning.
  • Temperaturen varierar från omgivande 5 °C till 120 °C (med bad större än 5 L), till omgivande 15 °C till 120 °C (med 5 L bad)
  • Kyl-/värmekapacitet kan uppnås med en kylenhet
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt med ratt och två funktionsknappar
  • Tydlig, ljusstark 4-siffrig LED-display
  • Integrerad pump för extern applikation
  • Visuellt larm och detektering av låg vätska
  • 2-punkts användarkalibrering
  • 3 förinställda temperaturer
Användningsområden:
  • Kliniska, mikrobiologiska och patologiska laboratorier för mediahärdning, upptining och inkubering av prover
  • Universitetsforskning för temperaturkontroll av spektrofotometrar, refraktometrar och mantlade kärl
  • Industriella laboratorier för temperatursondskalibrering, vattenanalys, QC-testningsprodukt, petrokemisk testning, materialtestning och mjölkprovstestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kommunikationer Digital
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet -15 °C (med valfri nedsänkningskylare)
Flödeshastighet 16 l/min.
Temperaturområde -20 °C till +120 °C
Typ Värmecirkulator
Visa 4-siffrig LED
Extern cirkulation Ja
Max. Tryck 210 mbar
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Vikt (engelska) 5.1 lb.
Vikt (metrisk) 2,3 kg
Spänning 230 V
Wattal 1300 W
Frekvens 50/60 Hz