Läs mer
Fisherbrand™ 100 - Digital värmecirkulationsomrörare för allmänna ändamål
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescripción
- Temperaturen varierar från omgivande 5 °C till 100 °C (med bad större än 5 L), till omgivande 15 °C till 100 °C (med 5 L bad)
- Kyl-/värmekapacitet kan uppnås med en kylenhet
- Enkelt, intuitivt användargränssnitt med ratt och två funktionsknappar
- Tydlig, ljusstark 4-siffrig LED-display
- Visuellt larm och detektering av låg vätska
- 2-punkts användarkalibrering
- 3 förinställda temperaturer
Användningsområden:
- Kliniska, mikrobiologiska och patologiska laboratorier för mediahärdning, upptining och inkubering av prover
- Universitetsforskning för temperaturkontroll av spektrofotometrar, refraktometrar och mantlade kärl
- Industriella laboratorier för temperatursondskalibrering, vattenanalys, QC-testningsprodukt, petrokemisk testning, materialtestning och mjölkprovstestning
Información de órdenes
Badkar i rostfritt stål beställs separat.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (engelska) | 13,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Kommunikationer | Digital |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Flödeshastighet | 0 till 13 l/min. |
| Temperaturområde | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Värmecirkulator |
| Visa | 4-siffrig LED |
| Extern cirkulation | Nej |
| Vikt (engelska) | 4.6 lb. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?