Läs mer
3M™ Varningstejp för allmänt bruk 766
Produktkod. 17711699 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Svart med gula ränder
Produktkod. Färg
17711699 Svart med gula ränder
1 options
Produktkod. 17711699 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100260599
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Denna riskvarningstejp för allmänna ändamål är idealisk för märkning av utrustning, klämpunkter eller växlar i varningssyfte. Den kan också användas för golvmarkering för lätt trafikerade områden, och runt utrustning eller spill.
  • Idealisk för säkerhetsmarkeringsapplikationer i områden med lätt trafik
  • Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
  • Anpassad baksida gör vinyltejp idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
  • Appliceras omedelbart och är redo att användas direkt
  • Gummilim ger bra omedelbar vidhäftning på många ytor
  • Behåller livfulla färger över tid för långvarig kvalitet och enkel identifiering
  • Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 33 m x 50 mm
Förpackningsmängd 12 rullar
Tjocklek 0.12 mm
Färg Svart med gula ränder
Typ Safety Tape