Läs mer
Axygen™ Kraftförsörjning för allmänna ändamål och hög strömstyrka
Produktkod. 17295046 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Typ:
Generell kraftförsörjning
Strömförsörjning med hög strömstyrka
Pluggtyp:
EU
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Typ Pluggtyp
17295046 230 V Generell kraftförsörjning EU
17285046 230 V Strömförsörjning med hög strömstyrka EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17295046 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PS300GP230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7470.07 SEK
    7162.04 SEK / Paket med 1
    Save 308.03 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-02-2027
Dessa fullfjädrade kraftkällor är idealiska för molekylärbiologiska arbetsflöden inklusive DNA- och proteingelapplikationer. Det kompakta användargränssnittet har 4 uppsättningar färgkodade terminaler som möjliggör samtidig användning med upp till 4 gelboxar.
  • Idealisk för molekylärbiologiska arbetsflöden inklusive DNA-, proteingel- och elektroforesapplikationer
  • 4 uppsättningar färgkodade terminaler möjliggör samtidig användning med upp till 4 gelboxar
  • Generellt strömförsörjning kan snabbt programmeras att köras med en enkel att ställa in digital display
  • Strömförsörjning med hög Amperage har möjlighet att ställa in program med upp till 10 steg per program
  • Kompakt användargränssnitt
  • Enheterna inkluderar timers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cETLus
För användning med (applikation) Molekylärbiologiska arbetsflöden
Typ Generell kraftförsörjning
Visa Bakgrundsbelyst LCD-grafiktyp
Operativsystem Konstant ström, konstant spänning
Pluggtyp EU
Temperatur (metrisk) Drift 0 till 40 °C
Garanti 3 år
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Max. Spänning 300 V
Spänning 230 V
Amperage 4 till 500 mA