Läs mer
Brannan™ Lab-stativtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Beskrivning
- Labbtermometer
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Rullfri gavel
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 90 °C |
| Certifikat och efterlevnad | UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001 |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Grön Ande |
| Beskrivning | Tri topp |
| Max. Temperatur (engelska) | 230 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 14 °F |
| Visa mer |