Läs mer
Brannan™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering Produktkod.: 17833048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 SEK
    1770.08 SEK / Varje
    Spara 369.92 SEK
    17% Off
Brannan™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Produktkod. 17833048
-20 °C till +150 °C, Anda, Total fördjupning, 30.5 cm
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-18 °C till +110 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Termometerfyllning:
Anda
Grön Ande
Röd Ande
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15 cm
20.5 cm
30.5 cm
Produktkod. 17833048
Brand: Brannan™ 44/011/9 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 SEK
    1770.08 SEK / Varje
    Spara 369.92 SEK
    17% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratorietermometer för allmänt bruk komplett med kalibreringscertifikat.
  • Labbtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 70 °C, 140 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Anda
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +150 °C
Noggrannhet ±1,0 °C vid 35 °C
Indelning 1 °C, 2 °C
Bredd (metrisk) 1.2 cm
Produkttitel
Brannan™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering >