Läs mer
Brannan™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Produktkod. 17833058
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-18 °C till +110 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Termometerfyllning:
Anda
Grön Ande
Röd Ande
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15 cm
20.5 cm
30.5 cm
Produktkod. 17833058
Brand: Brannan™ 44/401/1 + 49/503/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratorietermometer för allmänt bruk komplett med kalibreringscertifikat.
  • Labbtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 20 °C, 45 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Röd Ande
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C
Noggrannhet ±0,5 °C vid 35 °C
Indelning 0,5 °C
Bredd (metrisk) 1.2 cm