Läs mer
Brannan™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Produktkod. 17842978
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-18 °C till +110 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Termometerfyllning:
Anda
Grön Ande
Röd Ande
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
15 cm
20,5 cm
30,5 cm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Termometerfyllning Typ av nedsänkning Längd (metrisk)
17842978 -10 °C till +110 °C Grön Ande Partiell nedsänkning 30,5 cm
17893018 -10 °C till +50 °C Röd Ande Total fördjupning 15 cm
17863008 -18 °C till +110 °C Anda Partiell nedsänkning 30,5 cm
17823298 -20 °C till +110 °C Anda Partiell nedsänkning 30,5 cm
17833048 -20 °C till +150 °C Anda Total fördjupning 30,5 cm
17852988 -10 °C till +110 °C Röd Ande Partiell nedsänkning 30,5 cm
17803048 -10 °C till +110 °C Grön Ande Total fördjupning 15 cm
17843048 -10 °C till +150 °C Röd Ande Partiell nedsänkning 30,5 cm
17813018 -10 °C till +110 °C Grön Ande Partiell nedsänkning 20,5 cm
17833058 -10 °C till +50 °C Röd Ande Total fördjupning 30,5 cm
17893048 -10 °C till +50 °C Röd Ande Partiell nedsänkning 30,5 cm
17823088 -100 °C till +50 °C Röd Ande Total fördjupning 30,5 cm
17803128 -20 °C till +110 °C Anda Total fördjupning 30,5 cm
17813128 -10 °C till +110 °C Röd Ande Total fördjupning 15 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17842978 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 44/403/3 + 49/503/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorietermometer för allmänt bruk komplett med kalibreringscertifikat.
  • Labbtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Grön Ande
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 230 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±0,5 °C vid 35 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm