Läs mer
Brannan™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Beskrivning
- Labbtermometer
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Rullfri gavel
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 20 °C, 45 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 UKAS |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 30,5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Röd Ande |
| Max. Temperatur (engelska) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Visa mer |