Läs mer
Fisherbrand™ Allmän laboratoriefrys
Produktkod. 31740927 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
266 L
564 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31740927 564 L
31740928 266 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31740927
 Begränsad artikel
I lager
Ekonomiska och nödvändiga, de erbjuder god temperaturprestanda och grundläggande funktioner för vardagligt laboratoriebruk till ett ekonomiskt pris.
  • Designad för vardaglig forskning och akademiska laboratorieapplikationer med god prestanda och lättanvända digitala kontroller
  • Tyst drift, mindre än 53 dB
  • SNAP-kompatibla gröna köldmedel
  • Automatisk avfrostning
  • Fyra två in. Hjul, framhjul är låsbara
  • Hög temperatur och dörrens fellarm på glänt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås med dörrar, kompatibla med populära E-låsadaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Laboratoriefrysar
Kapacitet (engelska) 20 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 564 L
Temperaturområde -15 °C till -25 °C
Temperatur (börvärde) -20 °C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Målat stål
Kammarmaterial Målat stål
Isolering HFC-fritt polyuretanskum
Exteriör finish Vitbelagt stål
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa Digital
Hjul Låsning
Kontrolltyp Digital
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 2 års delar/arbete
Avfrosta Auto
Belysning LED
Mått (DxBxH) Exteriör 34,7 x 28,1 x 79,7 tum (88,1 x 71,3 x 202,6 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 27,6 x 23,5 x 59,3 tum (70 x 59,6 x 150,5 cm)
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för höga och låga temperaturer
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 4,42 kW-timme/dag
Kompressor Hermetisk
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 335 lb.
Fraktvikt (metrisk) 152 kg