Läs mer
Fisherbrand™ Allmänt laboratoriekylskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31740918 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
266 L
564 L
Dörr stil:
Glas
Solid
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil
31740918 266 L Glas
31740932 266 L Solid
31740924 564 L Glas
31740929 564 L Solid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31740918
Håll dina prover kalla
Använd kampanjkoden 27999
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomiska och nödvändiga, de erbjuder god temperaturprestanda och grundläggande funktioner för vardagligt laboratoriebruk till ett ekonomiskt pris.
  • Designad för vardaglig forskning och akademiska laboratorieapplikationer med god prestanda och lättanvända digitala kontroller
  • Tyst drift, mindre än 53 dB
  • SNAP-kompatibla gröna köldmedel
  • Automatisk avfrostning
  • Fyra två in. Hjul, framhjul är låsbara
  • Ljus LED-belysning inomhus
  • Hög temperatur och dörrens fellarm på glänt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås med dörrar, kompatibla med populära E-låsadaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (engelska) 9,4 kubikfot.
Kapacitet (metrisk) 266 L
Temperaturområde 1 °C till 10 °C
Kylmedel R600a
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Målat stål
Exteriör finish Målat stål
Isolering HFC-fritt polyuretanskum
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Hjul Låsning
Kontrolltyp Digital
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 2 års delar/arbete
Avfrosta Auto
Belysning LED
Övervakningsalternativ Larm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Kompressor Hermetisk
Mått (DxBxH) Exteriör 26,3 x 23,4 x 74,8 tum (66,7 x 59,5 x 190 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 20 x 19,3 x 62,8 tum (50,9 x 49 x 159,5 cm)
Pluggtyp Europa
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 0,9 kW-timme/dag
Fraktvikt (engelska) 218 lb.
Fraktvikt (metrisk) 99 kg