Läs mer
Fisherbrand™ Allmänt laboratoriekylskåp
Produktkod. 31740924 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
266 L
564 L
Dörr stil:
Glas
Solid
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil
31740924 564 L Glas
31740918 266 L Glas
31740932 266 L Solid
31740929 564 L Solid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31740924
 Begränsad artikel
Ekonomiska och nödvändiga, de erbjuder god temperaturprestanda och grundläggande funktioner för vardagligt laboratoriebruk till ett ekonomiskt pris.
  • Designad för vardaglig forskning och akademiska laboratorieapplikationer med god prestanda och lättanvända digitala kontroller
  • Tyst drift, mindre än 53 dB
  • SNAP-kompatibla gröna köldmedel
  • Automatisk avfrostning
  • Fyra två in. Hjul, framhjul är låsbara
  • Ljus LED-belysning inomhus
  • Hög temperatur och dörrens fellarm på glänt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås med dörrar, kompatibla med populära E-låsadaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (engelska) 20 kubikfot.
Kapacitet (metrisk) 564 L
Temperaturområde 1 °C till 10 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R290
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Skåpsmaterial Målat stål
Exteriör finish Vitbelagt stål
Isolering HFC-fritt polyuretanskum
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa Digital
Hjul Låsning
Kontrolltyp Digital
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 2 års delar/arbete
Avfrosta Auto
Belysning LED
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för höga och låga temperaturer
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Kompressor Hermetisk
Mått (DxBxH) Exteriör 34,7 x 28 x 79,7 tum (88,1 x 71,3 x 202,4 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 27,6 x 23,5 x 59,3 tum (70 x 59,6 x 150,5 cm)
Pluggtyp Storbritannien
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 1,8 kW-timme/dag
Fraktvikt (engelska) 335 lb.
Fraktvikt (metrisk) 146 kg