Läs mer
Fisherbrand™ Allmänt laboratoriekylskåp
Produktkod. 31740929 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
266 L
564 L
Dörr stil:
Glas
Solid
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil
31740929 564 L Solid
31740918 266 L Glas
31740932 266 L Solid
31740924 564 L Glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31740929
 Begränsad artikel
I lager
Ekonomiska och nödvändiga, de erbjuder god temperaturprestanda och grundläggande funktioner för vardagligt laboratoriebruk till ett ekonomiskt pris.
  • Designad för vardaglig forskning och akademiska laboratorieapplikationer med god prestanda och lättanvända digitala kontroller
  • Tyst drift, mindre än 53 dB
  • SNAP-kompatibla gröna köldmedel
  • Automatisk avfrostning
  • Fyra två in. Hjul, framhjul är låsbara
  • Ljus LED-belysning inomhus
  • Hög temperatur och dörrens fellarm på glänt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås med dörrar, kompatibla med populära E-låsadaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (engelska) 20 kubikfot.
Kapacitet (metrisk) 564 L
Temperaturområde 1 °C till 10 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R290
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Skåpsmaterial Målat stål
Exteriör finish Vitbelagt stål
Isolering HFC-fritt polyuretanskum
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upprätt
Visa Digital
Hjul Låsning
Kontrolltyp Digital
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 2 års delar/arbete
Avfrosta Auto
Belysning LED
Övervakningsalternativ Hörbara och visuella larm för höga och låga temperaturer
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Kompressor Hermetisk
Mått (DxBxH) Exteriör 34,7 x 28,1 x 79,7 tum (88,1 x 71,3 x 202,6 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 27,6 x 23,5 x 59,3 tum (70 x 59,6 x 150,5 cm)
Pluggtyp Storbritannien
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 1,48 kW-timme/dag
Fraktvikt (engelska) 317 lb.
Fraktvikt (metrisk) 144 kg
Visa mer Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.