Läs mer
Fisherbrand™ Allmänna vätske-i-glas totala nedsänkningstermometrar: blå organisk fyllning
Produktkod. 17882141 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +225 °C
skala:
Celsius
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) skala
17882141 -10 °C till +225 °C Celsius
1 options
Produktkod. 17882141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.09 SEK
    246.13 SEK / Paket med 1
    Save 12.96 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Med blå organisk fyllningslösning. Fisherbrand™ Totala vätske-i-glas termometrar för allmänna ändamål är idealiska för användning i kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling och den petrokemiska industrin.
  • Spårbar till NIST , individuellt serialiserad
  • Har blå organisk vätskefyllning mot blyfritt vitt bakglas
  • Inkludera flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet och spårbarhet
  • Testad och besiktigad av vår USA kvalitetsteam
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, bearbetning av livsmedel och drycker, petrokemiska laboratorier, läkemedelsindustri, medicinsk industri, tillverkare, mejerier, bryggerier och destillerier
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner, uttalande om noggrannhet
Längd (engelska) Totalt 14 tum
Längd (metrisk) Totalt 355 mm
Material Glas
Termometerfyllning Blå organisk vätska
Max. Temperatur (metrisk) 225 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +225 °C
Noggrannhet 2, 2,5 Över 100, 3 över 200 °C
Indelning 2°
skala Celsius