Läs mer
Fisherbrand™ Allmänna vätske-i-glas totala nedsänkningstermometrar: blå organisk fyllning
Produktkod. p-4902502 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +225 °C
skala:
Celsius
Produktkod. 17882141
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med blå organisk fyllningslösning. Fisherbrand™ Totala vätske-i-glas termometrar för allmänna ändamål är idealiska för användning i kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling och den petrokemiska industrin.
  • Spårbar till NIST , individuellt serialiserad
  • Har blå organisk vätskefyllning mot blyfritt vitt bakglas
  • Inkludera flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet och spårbarhet
  • Testad och besiktigad av vår USA kvalitetsteam
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, bearbetning av livsmedel och drycker, petrokemiska laboratorier, läkemedelsindustri, medicinsk industri, tillverkare, mejerier, bryggerier och destillerier
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner, uttalande om noggrannhet
Längd (engelska) Totalt 14 tum
Längd (metrisk) Totalt 355 mm
Material Glas
Termometerfyllning Blå organisk vätska
Max. Temperatur (metrisk) 225 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +225 °C
Noggrannhet 2, 2,5 Över 100, 3 över 200 °C
Indelning
skala Celsius
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.