Läs mer
3M™ Maskeringstejp för allmänna ändamål 201E
Produktkod. 17833256 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
50 mx 24 mm
50 mx 48 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17833256 50 mx 24 mm Paket med 36
17843256 50 mx 48 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17833256 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100195952
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De 3M™ Allmänt maskeringstejp 201E är en maskeringstejp av högsta kvalitet som används för kortvarig målningsmaskering, fixering, buntning, fasthållning, försegling och andra applikationer upp till en temperatur på 80 C °under en timme.
  • Denna tejp är designad för allmän användning i industriella applikationer med ett litet behov av temperatur- och vattenbeständighet, såsom kortvarig färgmaskering och tätningstillämpningar.
  • Det ger en bra omedelbar vidhäftning och hållkraft som motstår lyft eller krullning.
  • Dess kräpppappersbaksida erbjuder formbarhet som bibehåller integriteten när den formas runt hörnen.
  • Dess goda lösningsmedels- och fuktbeständighet hjälper till att motstå färggenomsläppning och ger bra färglinjer på grund av dess rena avtagbarhet i ett stycke utan rester från de flesta ytor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Beige
Material Kräppapper
Produkttyp Maskeringstejp
Mått (L x B) 50 mx 24 mm