Läs mer
3M™ Maskeringstejp för allmänna ändamål 201E
Handla allt 3M Produkter
Mått (LxB):
50 mx 24 mm
50 mx 48 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
- Denna tejp är designad för allmän användning i industriella applikationer med ett litet behov av temperatur- och vattenbeständighet, såsom kortvarig färgmaskering och tätningstillämpningar.
- Det ger en bra omedelbar vidhäftning och hållkraft som motstår lyft eller krullning.
- Dess kräpppappersbaksida erbjuder formbarhet som bibehåller integriteten när den formas runt hörnen.
- Dess goda lösningsmedels- och fuktbeständighet hjälper till att motstå färggenomsläppning och ger bra färglinjer på grund av dess rena avtagbarhet i ett stycke utan rester från de flesta ytor.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Beige |
| Material | Kräppapper |
| Produkttyp | Maskeringstejp |
| Mått (LxB) | 50 mx 48 mm |