Beskrivning
- Sterile tubes have attached blue screwcap
- Black printed graduations in 0.5mL increments
- White printed writing space
- Autoclavable (without caps)
- Spin Rate: 8500 RCF
- Temperature Range: -40°C to +80°C
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Polypropylene |
| nr per ärende | 500 |
| Förpackning | Racked |
| Sterilitet | Sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable (Without Cap) |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Bottenform | Conical |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Visa mer |