Läs mer
Globe Scientific Allmänna polypropencentrifugrör
Produktkod. 31923097 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Förpackning:
Bag
Racked
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning
31923097 15 mL Bag
31922743 15 mL Racked
31922702 50 mL Racked
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31923097 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6285
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formgjutna i polypropen (PP) och har platta, läckagesäkra blå lock
  • Sterile tubes have attached blue screwcap
  • Black printed graduations in 0.5mL increments
  • White printed writing space
  • Autoclavable (without caps)
  • Spin Rate: 8500 RCF
  • Temperature Range: -40°C to +80°C
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Polypropylene
nr per ärende 500
Förpackning Bag
Sterilitet Sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable (Without Cap)
Längd (metrisk) 120 mm
Bottenform Conical
Förslutningstyp Screw Cap
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Yes
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RCF 8,500 x g