Läs mer
Buerkle™ Aseptisk polypropenprovlåda för allmänna ändamål
Produktkod. 10055271 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Höjd (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10055271
Brand: Buerkle™ 62060100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Allmänt ändamål aseptisk polypropen provlåda har en tänd som kan öppnas med en hand och en 90° vinkelgångjärn.
  • PP, transparent
  • Med yta för märkning och med gradering
  • Vätska/kondensat i locket rinner in i ett absorberande spår integrerat i locket, inget går förlorat, inget kan droppa
  • Lådan är helt tät, har inga sprickor, är därför lätt att fylla och kan tömmas utan rester
  • Tillverkad under aseptiska förhållanden
  • Autoklaverbar och lämplig för djupfrysning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) 43 mm
Produkttyp Provlåda
Beskrivning Aseptisk provlåda
Stängningsfärg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Inkluderar Tätande lock
Antal per förpackning 1
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 80 mm
Förslutningstyp Tätande lock med absorberande spår