Läs mer
Buerkle™ Aseptisk polypropenprovlåda för allmänna ändamål
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Höjd (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PP, transparent
- Med yta för märkning och med gradering
- Vätska/kondensat i locket rinner in i ett absorberande spår integrerat i locket, inget går förlorat, inget kan droppa
- Lådan är helt tät, har inga sprickor, är därför lätt att fylla och kan tömmas utan rester
- Tillverkad under aseptiska förhållanden
- Autoklaverbar och lämplig för djupfrysning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Produkttyp | Provlåda |
| Beskrivning | Aseptisk provlåda |
| Stängningsfärg | Genomskinlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Inkluderar | Tätande lock |
| Visa mer |