Läs mer
Buerkle™ Aseptisk polypropenprovlåda för allmänna ändamål
Produktkod. 10513713 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Höjd (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10513713 31 mm 50 ml 78 mm Varje
10055271 43 mm 90 ml 80 mm Varje
10376992 75 mm 300 ml 88 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10513713 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 62060060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.45 SEK
    5.12 SEK / Paket med 1
    Save 0.33 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Buerkle™ Allmänt ändamål aseptisk polypropen provlåda har en tänd som kan öppnas med en hand och en 90° vinkelgångjärn.
  • PP, transparent
  • Med yta för märkning och med gradering
  • Vätska/kondensat i locket rinner in i ett absorberande spår integrerat i locket, inget går förlorat, inget kan droppa
  • Lådan är helt tät, har inga sprickor, är därför lätt att fylla och kan tömmas utan rester
  • Tillverkad under aseptiska förhållanden
  • Autoklaverbar och lämplig för djupfrysning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Beskrivning Aseptisk provlåda
Stängningsfärg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Bottenform Round
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Höjd (engelska) 3.03 in.
Examen 10 mL
Inkluderar Tätande lock
Kvantitet 1/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 1.69 oz.
Höjd (metrisk) 78 mm
Förslutningstyp Tätande lock med absorberande spår
Diameter (metrisk) 31 mm
Produkttyp Provlåda