Läs mer
Buerkle™ Aseptisk polypropenprovlåda för allmänna ändamål
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapacitet (metrisk):
50 mL
90 mL
300 mL
Höjd (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PP, transparent
- Med yta för märkning och med gradering
- Vätska/kondensat i locket rinner in i ett absorberande spår integrerat i locket, inget går förlorat, inget kan droppa
- Lådan är helt tät, har inga sprickor, är därför lätt att fylla och kan tömmas utan rester
- Tillverkad under aseptiska förhållanden
- Autoklaverbar och lämplig för djupfrysning
Specifikationer
Specifikationer
Färg | Genomskinligt |
Diameter (metrisk) | 31 mm |
Produkttyp | Provlåda |
Beskrivning | Aseptisk provlåda |
Stängningsfärg | Genomskinlig |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
Material | Polypropen |
För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
Inkluderar | Tätande lock |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ Aseptisk polypropenprovlåda för allmänna ändamål >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering