Läs mer
Fisherbrand™ General Purpose Stackable Combo Refrigerator and Freezer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31740931 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Dörr stil:
Solid
Produktkod. Dörr stil
31740931 Solid
1 options
Produktkod. 31740931
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting on glass door models
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Stacking Kit accessory required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Combo Refrigerator and Freezer
Kapacitet (engelska) Frys 3 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Kylskåp 3 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) Frys 77 L
Kapacitet (metrisk) Kylskåp 77 L
Temperaturområde (frys) -15°C to -25°C
Temperaturområde (kylskåp) 1°C to 10°C
Temperatur (börvärde) -20°C to +5°C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 2
Dörrmaterial Glass/Solid
Hyllor 4
Kompressor Hermetic
Avfrosta Automatic
Övervakningsalternativ Alarm
Åtkomstsäkerhet Key Lock
Kylmedel R600a
Skåpsmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Exteriör finish White-coated Steel
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Stackable Combo
Visa Digital
Hamnar 2 Rear Access Ports
Garanti 2 Years Parts/Labor
Mått (DxBxH) Exteriör 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm) x 2
Mått (D x B x H) Inredning 19.3 x 19 x 24.4 in. (49 x 48.3 x 62 cm) x 2
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz