Läs mer
Sampling Systems™ Rostfria brickor för allmänna ändamål
Produktkod. 15839711 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Bredd (metrisk):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839711
Brand: Sampling Systems™ A684310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Allmänna rostfria brickor är idealiska för allt från att blanda formuleringar till att transportera avfall.
  • Utbud av storlekar
  • Sprickfri design
  • Högkvalitativ polerad finish
  • Hållbar
  • 304 rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Fack för allmänt bruk
Material Rostfritt stål
Avsluta Polerad
Höjd (metrisk) 47 mm
Längd (metrisk) 310 mm
Bredd (metrisk) 197 mm