Beskrivning
- Utbud av storlekar
- Sprickfri design
- Högkvalitativ polerad finish
- Hållbar
- 304 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fack för allmänt bruk |
| Material | Rostfritt stål |
| Avsluta | Polerad |
| Höjd (metrisk) | 62 mm |
| Längd (metrisk) | 340 mm |
| Bredd (metrisk) | 310 mm |