Läs mer
Fisherbrand™ Allmän underdisk-laboratoriefrys
Produktkod. 31740930 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Dörr stil:
Solid
Produktkod. Dörr stil
31740930 Solid
1 options
Produktkod. 31740930
 Begränsad artikel
I lager
Ekonomiska och nödvändiga, de erbjuder god temperaturprestanda och grundläggande funktioner för vardagligt laboratoriebruk till ett ekonomiskt pris.
  • Designad för vardaglig forskning och akademiska laboratorieapplikationer med god prestanda och lättanvända digitala kontroller
  • Tyst drift, mindre än 53 dB
  • SNAP-kompatibla gröna köldmedel
  • Automatisk avfrostning
  • Fyra två in. Hjul, framhjul är låsbara
  • Hög/låg temperatur och visuella larm för dörrfel på glänt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås med dörrar, kompatibla med populära E-låsadaptrar
  • Stacking Kit-tillbehör tillgängligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Laboratoriefrysar
Kapacitet (engelska) 3 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 77 L
Temperaturområde -15 °C till -25 °C
Temperatur (börvärde) -20 °C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Målat stål
Isolering HFC-fritt polyuretanskum
Hyllor 2
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Underbänk
Visa Digital
Hjul Bakhjul Nylon
Kontrolltyp Digital
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 2 års delar/arbete
Avfrosta Auto
Mått (DxBxH) Exteriör 25,3 x 23,4 x 32,8 tum (64,5 x 59,5 x 83,3 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 19,3 x 19 x 24,4 tum (49 x 48,3 x 62 cm)
Övervakningsalternativ Larm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 0,72 kW-timme/dag
Kompressor Hermetisk
Kylmedel R600a
Fraktvikt (engelska) 115 lb.
Fraktvikt (metrisk) 52 kg