Läs mer
Fisherbrand™ Allmänt underbardisk laboratoriekylskåp
Produktkod. 31740919 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Dörr stil:
Glas
Solid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil
31740919 Glas
31740922 Solid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31740919
 Begränsad artikel
I lager
Ekonomiska och nödvändiga, de erbjuder god temperaturprestanda och grundläggande funktioner för vardagligt laboratoriebruk till ett ekonomiskt pris.
  • Designad för vardaglig forskning och akademiska laboratorieapplikationer med god prestanda och lättanvända digitala kontroller
  • Tyst drift, mindre än 53 dB
  • SNAP-kompatibla gröna köldmedel
  • Automatisk avfrostning
  • Fyra två in. Hjul, framhjul är låsbara
  • Hög/låg temperatur och visuella larm för dörrfel på glänt
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellås med dörrar, kompatibla med populära E-låsadaptrar
  • Stacking Kit-tillbehör tillgängligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (engelska) 3 kubikfot.
Kapacitet (metrisk) 77 L
Temperaturområde 1 °C till 10 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R600a
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Glas
Hyllor 2
Skåpsmaterial Målat stål
Exteriör finish Målat stål
Isolering HFC-fritt polyuretanskum
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Underbänk
Visa Digital
Hjul Bakhjul Nylon
Kontrolltyp Digital
Hamnar 1 åtkomstport
Garanti 2 års delar/arbete
Belysning LED
Övervakningsalternativ Larm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Kompressor Hermetisk
Mått (DxBxH) Exteriör 26,3 x 23,4 x 32,8 tum (66,7 x 59,5 x 83,3 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 20 x 19,3 x 24,4 tum (50,8 x 49 x 62 cm)
Pluggtyp Storbritannien
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 0,48 kW-timme/dag
Gröna funktioner Energieffektiv
Fraktvikt (engelska) 127.8 lb.
Fraktvikt (metrisk) 58 kg