Läs mer
Brady™ Allmänna vinyletiketter
Produktkod. 31741205 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
48.26 x 76.20 mm
Produktkod. Mått (L x B)
31741205 48.26 x 76.20 mm
1 options
Produktkod. 31741205 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177765
Beräknad leverans: 11-12-2026
Flexibel vinylfilm (B-7569) med ultraaggressivt lim fäster permanent på grova, starkt texturerade och svåra ytor.
  • Permanent akryllim binder till många vanliga ytor.
  • Vinylfilm är lämplig för inomhus- och utomhusbruk och tål fukt, kemikalier och rutinmässig hantering.
  • Typisk utomhustjänst: upp till 3 år.
  • Flexibelt material för användning med Brady portabla etikettskrivare.
  • Avsedd för märkning av behållare och förpackningar, inklusive för farliga ämnen. Förutskrivna röda diamantramar stödjer flerfärgade GHS-liknande etiketter i ett enda utskriftspass.
  • GHS/CLP (EU, januari 2009): piktogrammen visas på en vit bakgrund med en röd diamantram.
  • Certifieringar: BS 5609:1986 Sektion 2 och Sektion 3, RoHS-kompatibel enligt 2011/65/EU (inklusive ändring 2015/863).
  • Kräver band för utskrift: M7-R10000.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Avsnitt 2 och avsnitt 3
Typ av lim Permanent akryl
Färg Rött på vitt
Avsluta Gloss
Formatera Stansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, GHS och kemiska etiketter, identifiering av farokommunikation
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modell M7-37-7569-CLP4B
Antal per förpackning 100 etiketter/låda
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +167 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +75 °C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 48.26 x 76.20 mm
Längd (engelska) 1,90 tum
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.20 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 2,25 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 57.15 mm
Höjd (engelska) 1,90 tum
Höjd (metrisk) 81 mm
Alternativt artikelnummer M7-37-7569-CLP4B