Beskrivning
- Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
- Tar bort rent utan att lämna limrester
- Mycket konform vinylkonstruktion
- Kan skrivas på med en renrumspenna
- Lämplig för färgkodning och golvmarkering
- Bearbetad i en kontrollerad miljö
- Upplindad på 3-tums. plastkärna
- Tillverkad för ISO 5 till ISO 9 renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Omplacerbart gummi |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Tejpa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |