Läs mer
3M™ Vinyltejp för allmänt bruk 764
Produktkod. 17771689 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17771689 Vitt
17781689 Rött
17761689 Gult
17721689 Klart
17791689 Blått
17721699 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17771689 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100260286
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna vinyltejp är ett kostnadseffektivt val för en mängd olika faror, säkerhetsmärkningar och färgkodningsapplikationer när du inte har att göra med tuffa förhållanden eller behovet av en långvarig ren borttagning. Kommer individuellt inslagna och bekvämt förpackade.
  • Idealisk för märkning av applikationer i lätt trafikerade områden, väggar och rör
  • Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
  • Behåller levande färg även när den utsätts för nötning och lösningsmedel
  • Skyddar delar, utrustning och produkter från skavsår
  • Bunta och märk tillfälligt delar, maskiner med mera
  • Lätt att applicera tejp sträcker sig runt hörnen för en pålitlig, tight passform
  • Snabb tack och hög hållfasthet
  • Finns i många olika färger
  • Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 33 m x 50 mm
Förpackningsmängd 12 rullar
Tjocklek 0.12 mm
Typ av lim Gummibaserat lim
Färg Vitt
Material Vinyl