Läs mer
3M™ Vinyltejp för allmänt bruk 764
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Beskrivning
- Idealisk för märkning av applikationer i lätt trafikerade områden, väggar och rör
- Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
- Behåller levande färg även när den utsätts för nötning och lösningsmedel
- Skyddar delar, utrustning och produkter från skavsår
- Bunta och märk tillfälligt delar, maskiner med mera
- Lätt att applicera tejp sträcker sig runt hörnen för en pålitlig, tight passform
- Snabb tack och hög hållfasthet
- Finns i många olika färger
- Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 33 m x 50 mm |
| Förpackningsmängd | 12 rullar |
| Tjocklek | 0.12 mm |
| Typ av lim | Gummibaserat lim |
| Färg | Vitt |
| Material | Vinyl |