Läs mer
3M™ Vinyltejp för allmänt bruk 764i
Produktkod. 17257780 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Produktkod. 17257780
Brand: 3M™ 7000144707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för alla icke-kritiska applikationer, inklusive färgkodning, buntning och säkerhetsmärkning. Vår icke-korrosiva, flexibla vinyltejp är idealisk för att skydda delar, utrustning och produkter från skavsår.
  • Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
  • Skyddar delar, utrustning och produkter från skavsår
  • Bunta artiklar, bunta och tillfälligt märka delar, maskiner, plus mycket mer
  • Behåller livfulla färger över tid för långvarig kvalitet
  • Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
  • Idealisk för märkning av applikationer i områden med lätt trafik. Massor av olika färger tillgängliga som gul, röd, blå, grön, svart, vit, etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Mått (L x B) 50 mm x 33 m
Längd (metrisk) 33 m
Tjocklek 0.13 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Färg Vitt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato