Läs mer
3M™ Vinyltejp för allmänt bruk 764i
Produktkod. 17267780 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17267780 Klart
17217780 Svart
17227780 Blått
17237780 Rött
17247780 Gult
17257780 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17267780 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000144708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3650.00 SEK
    2337.61 SEK / 24 rullar
    Save 1312.39 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Används för alla icke-kritiska applikationer, inklusive färgkodning, buntning och säkerhetsmärkning. Vår icke-korrosiva, flexibla vinyltejp är idealisk för att skydda delar, utrustning och produkter från skavsår.
  • Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
  • Skyddar delar, utrustning och produkter från skavsår
  • Bunta artiklar, bunta och tillfälligt märka delar, maskiner, plus mycket mer
  • Behåller livfulla färger över tid för långvarig kvalitet
  • Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
  • Idealisk för märkning av applikationer i områden med lätt trafik. Massor av olika färger tillgängliga som gul, röd, blå, grön, svart, vit, etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 50 mm x 33 m
Längd (metrisk) 33 m
Tjocklek 0.13 mm
Bredd (metrisk) 50 mm