Läs mer
3M™ Vinyltejp för allmänt bruk 764i
Produktkod. p-7232431 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Produktkod. 17217780
Brand: 3M™ 7000048917
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för alla icke-kritiska applikationer, inklusive färgkodning, buntning och säkerhetsmärkning. Vår icke-korrosiva, flexibla vinyltejp är idealisk för att skydda delar, utrustning och produkter från skavsår.
  • Används för tejpning i alla icke-kritiska applikationer
  • Skyddar delar, utrustning och produkter från skavsår
  • Bunta artiklar, bunta och tillfälligt märka delar, maskiner, plus mycket mer
  • Behåller livfulla färger över tid för långvarig kvalitet
  • Kan appliceras för hand eller med golvapplikator
  • Idealisk för märkning av applikationer i områden med lätt trafik. Massor av olika färger tillgängliga som gul, röd, blå, grön, svart, vit, etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 50 mm x 33 m
Längd (metrisk) 33 m
Tjocklek 0.13 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Färg Svart