Läs mer
Viskositetsstandard för allmänna ändamål; UKAS ISO/IEC17025 och ISO 17034 certifierad, viskositet 258 mPa.s (25° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 15504875
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15504875
Brand: Paragon Scientific N140
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162. Dubbelcertifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering för att säkerställa lägsta mätosäkerhet, vilket ger standarder som är certifierade med noggrannhet på primärnivå.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 500 mL
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.