Läs mer
Viskositetsstandard för allmänna ändamål; UKAS ISO/IEC17025 och ISO 17034 certifierad, viskositet 4599 mPa.s (25° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16060370
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16060370 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16060370 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer S2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    820.60 SEK / 500ml
    Save 234.40 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162. Dubbelcertifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering för att säkerställa lägsta mätosäkerhet, vilket ger standarder som är certifierade med noggrannhet på primärnivå.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 500 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.