Läs mer
Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 15592600
Viskositet:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25 °C)
19588 mPa.s (25 °C)
2,144 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3,291 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15592600
Brand: Paragon Scientific N1400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162, den primära metoden för tillverkning av viskositetsstandarder. Dubbelcertifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Viskositet 3481 mPa.s (25 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Kvantitet 500 mL
Angivna nominella värden