Läs mer
Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Viskositet:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25 °C)
19588 mPa.s (25 °C)
2,144 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3,291 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
- Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
- För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
- Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
- Standardförpackningsstorlek 500 ml
- Fullt spårbart till nationella standarder
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- 2 års hållbarhet
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositet | 71,11 mPa.s (25 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Viscometer standard
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Decene
Angivna nominella värden