Läs mer
Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 16010272
Change view
Viskositet:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25 °C)
19588 mPa.s (25 °C)
2,144 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3,291 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositet unitSize
16010272 0,2950 mPa.s (25 °C) 500ml
15427840 0,5204 mPa.s (25 °C) 500ml
15417840 0,9525 mPa.s (25 °C) 500ml
11994285 2,144 mPa.s (25 °C) 500ml
11999748 3,291 mPa.s (25 °C) 500ml
11989748 7,442 mPa.s (25 °C) 500ml
15341214 8,559 mPa.s (25 °C) 500ml
12166540 14,42 mPa.s (25 °C) 500ml
11919758 29,04 mPa.s (25 °C) 500ml
15524156 48,59 mPa.s (25 °C) 500ml
16020272 55,36 mPa.s (25 °C) 500ml
15781718 71,11 mPa.s (25 °C) 500ml
11969758 100,7 mPa.s (25 °C) 500ml
15791718 124,9 mPa.s (25 °C) 500ml
16070260 202,6 mPa.s (25 °C) 500ml
16050370 392 mPa.s (25 °C) 500ml
15555806 488,1 mPa.s (25 °C) 500ml
16000280 717,4 mPa.s (25 °C) 500ml
15534156 796,5 mPa.s (25 °C) 500ml
16030380 1273 mPa.s (25 °C) 500ml
16080260 2610 mPa.s (25 °C) 500ml
15592600 3481 mPa.s (25 °C) 500ml
16020280 10030 mPa.s (25 °C) 500ml
16060380 19588 mPa.s (25 °C) 500ml
16040270 40049 mPa.s (25 °C) 500ml
16010380 72328 mPa.s (25 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 16010272 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer N.4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162, den primära metoden för tillverkning av viskositetsstandarder. Dubbelcertifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering.
Vi testar på Primär nivå med hjälp av master viskometrar i enlighet med ASTM D2162 för att säkerställa lägsta mätosäkerhet, vilket ger standarder som är certifierade med noggrannhet på primär nivå. ASTM D2162 är den enda refererade metoden för certifiering av viskositetsstandarder vid antagande ASTM testmetodprotokoll.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) och dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Viskositet 0,2950 mPa.s (25 °C)
Kvantitet 500 mL
Angivna nominella värden