Läs mer
Paragon Scientific Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 16020280
Viskositet:
0.2950 mPa.s (25°C)
0.5204 mPa.s (25°C)
0.9525 mPa.s (25 °C)
100.7 mPa.s (25°C)
10030 mPa.s (25°C)
124.9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25°C)
14.42 mPa.s (25°C)
19588 mPa.s (25°C)
2.144 mPa.s (25°C)
202.6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25°C)
29.04 mPa.s (25°C)
3.291 mPa.s (25°C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25°C)
40049 mPa.s (25°C)
48.59 mPa.s (25 °C)
488.1 mPa.s (25 °C)
55.36 mPa.s (25 °C)
7.442 mPa.s (25°C)
71.11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72328 mPa.s (25°C)
796.5 mPa.s (25 °C)
8.559 mPa.s (25°C)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16020280
Brand: Paragon Scientific N4000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162, den primära metoden för tillverkning av viskositetsstandarder. Dubbelcertifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering.
Vi testar på Primär nivå med hjälp av master viskometrar i enlighet med ASTM D2162 för att säkerställa lägsta mätosäkerhet, vilket ger standarder som är certifierade med noggrannhet på primär nivå. ASTM D2162 är den enda refererade metoden för certifiering av viskositetsstandarder vid antagande ASTM testmetodprotokoll.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) och dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Viskositet 10030 mPa.s (25°C)
Kvantitet 500 mL
Angivna nominella värden