Läs mer
- Home
- Products
- Buffertar och standarder
- Viskositetsstandarder
- Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 16070260
Change view
Viskositet:
0,2950 mPa (25 °C)
0,5204 mPa (25 °C)
0,9525 mPa (25 °C)
100,7 mPa (25 °C)
10030 mPa (25 °C)
124,9 mPa (25 °C)
1273 mPa (25 °C)
14,42 mPa (25 °C)
19588 mPa (25 °C)
2,144 mPa (25 °C)
202,6 mPa (25 °C)
2610 mPa (25 °C)
29,04 mPa (25 °C)
3,291 mPa (25 °C)
3481 mPa (25 °C)
392 mPa (25 °C)
40049 mPa (25 °C)
48,59 mPa (25 °C)
488,1 mPa (25 °C)
55,36 mPa (25 °C)
7,442 mPa (25 °C)
71,11 mPa (25 °C)
717,4 mPa (25 °C)
72328 mPa (25 °C)
796,5 mPa (25 °C)
8,559 mPa (25 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
26 product options available for selection
| Produktkod. | Viskositet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 16070260 | 202,6 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16010272 | 0,2950 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15427840 | 0,5204 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15417840 | 0,9525 mPa (25 °C) | 500ml |
| 11994285 | 2,144 mPa (25 °C) | 500ml |
| 11999748 | 3,291 mPa (25 °C) | 500ml |
| 11989748 | 7,442 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15341214 | 8,559 mPa (25 °C) | 500ml |
| 12166540 | 14,42 mPa (25 °C) | 500ml |
| 11919758 | 29,04 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15524156 | 48,59 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16020272 | 55,36 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15781718 | 71,11 mPa (25 °C) | 500ml |
| 11969758 | 100,7 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15791718 | 124,9 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16050370 | 392 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15555806 | 488,1 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16000280 | 717,4 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15534156 | 796,5 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16030380 | 1273 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16080260 | 2610 mPa (25 °C) | 500ml |
| 15592600 | 3481 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16020280 | 10030 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16060380 | 19588 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16040270 | 40049 mPa (25 °C) | 500ml |
| 16010380 | 72328 mPa (25 °C) | 500ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
16070260
Leverantör
Paragon Scientific
Leverantörsnummer
N100
-
1210.46 SEK
1121.69 SEK / 500ml
Save 88.77 SEK
7% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
- Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
- För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
- Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
- Standardförpackningsstorlek 500 ml
- Fullt spårbart till nationella standarder
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- 2 års hållbarhet
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositet | 202,6 mPa (25 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Kvantitet | 500 mL |
Angivna nominella värden