Läs mer
Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 13141153
Change view
Viskositet:
10,37 mPa (25 °C)
4,745 mPa (25 °C)
494 mPa (25 °C)
5738 mPa (25 °C)
7657 mPa (25 °C)
990,9 mPa (25 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositet Förpackningsstorlek
13141153 990,9 mPa (25 °C) 500ml
16090090 4,745 mPa (25 °C) 500ml
13131153 10,37 mPa (25 °C) 500ml
13161153 494 mPa (25 °C) 500ml
13171153 5738 mPa (25 °C) 500ml
13181153 7657 mPa (25 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13141153 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer D1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162, den primära metoden för tillverkning av viskositetsstandarder. Dubbelcertifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering.
Vi testar på Primär nivå med hjälp av master viskometrar i enlighet med ASTM D2162 för att säkerställa lägsta mätosäkerhet, vilket ger standarder som är certifierade med noggrannhet på primär nivå. ASTM D2162 är den enda refererade metoden för certifiering av viskositetsstandarder vid antagande ASTM testmetodprotokoll.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) och dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Viskositet 990,9 mPa (25 °C)
Kvantitet 500 mL
Angivna nominella värden