Läs mer
Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Beskrivning
Vi testar på Primär nivå med hjälp av master viskometrar i enlighet med ASTM D2162 för att säkerställa lägsta mätosäkerhet, vilket ger standarder som är certifierade med noggrannhet på primär nivå. ASTM D2162 är den enda refererade metoden för certifiering av viskositetsstandarder vid antagande ASTM testmetodprotokoll.
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
- Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
- För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
- Kinematisk (cSt) och dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
- Standardförpackningsstorlek 500 ml
- Fullt spårbart till nationella standarder
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll
- Säkerhetsförpackning
- 2 års hållbarhet
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositet | 7657 mPa (25 °C) |
| Kvantitet | 500 mL |
Angivna nominella värden