Läs mer
Allmänna viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. p-7161070
Viskositet:
10.37 mPa.s (25°C)
4.745 mPa.s (25°C)
494 mPa.s (25°C)
5738 mPa.s (25°C)
7657 mPa.s (25°C)
990.9 mPa.s (25°C)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16090090
Brand: Paragon Scientific D5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162, den primära metoden för tillverkning av viskositetsstandarder. Dubbelcertifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering.
Vi testar på Primär nivå med hjälp av master viskometrar i enlighet med ASTM D2162 för att säkerställa lägsta mätosäkerhet, vilket ger standarder som är certifierade med noggrannhet på primär nivå. ASTM D2162 är den enda refererade metoden för certifiering av viskositetsstandarder vid antagande ASTM testmetodprotokoll.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) och dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Viskositet 4.745 mPa.s (25°C)
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 500ML D5 General Purpose Viscosity Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: petroleum distilates
Angivna nominella värden